Learn More
Di-Natriumtetraborat-Decahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
100.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
57.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
57.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
Beschreibung
Di-Natriumtetraborat-Decahydrat, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Schmelzpunkt | 75°C |
Farbe | Weiß |
pH | 9 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 381.36g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium tetraborate decahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.