Learn More
Diaceton-D-glucose, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25g
100g
500g
582-52-5
C12H20O6
260.286
MFCD00005544
KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
40469256
(3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
582-52-5
C12H20O6
260.286
MFCD00005544
KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
40469256
(3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate. It is used in synthesize for below products: L-gulose;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-gulofuranose; Alllose; ;1,2:5,6-Double-O-Isopropylidene-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-ribo-hexofuranose-3-ulose;6-deoxy idose.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird hauptsächlich in biochemischen Reaktionen und als medizinisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird für die Synthese folgender Produkte verwendet: L-Gulose;1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-a-D-Gulofuranose; Alllose; ;1,2:5,6-Doppel-O-Isopropyliden-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-a-D-Ribo-Hexofuranose-3-Ulose;6-Deoxyidose.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in warmem Wasser ergibt eine sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Chemischer Name oder Material Diacetone-D-glucose
Schmelzpunkt 107°C to 110°C
Beilstein 84386
Merck Index 14,2965
Menge 25g
Formelmasse 260.29
Optische Drehung −11° (c=5 in Ethanol)
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only