Learn More
(Diacetoxyiodo)benzene, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30963782
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30963782 100 g
30957940 500 g
30952239 1 kg
30957731 25 g
30963614 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30963782 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD0081100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Diacetoxyiodo)benzene
CAS 3240-34-4
Summenformel C10H11IO4
MDL-Nummer MFCD00008692
Menge 100 g
SMILES O=C(OI(C1=CC=CC=C1)OC(C)=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 322.10
Reinheit (%) 97%