Learn More
Diaion™ CR11(Na), Chelat-bildendes Harz, hochporöser Typ, 0.5 mmol/ml auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diaion™ CR11 (Na), chelating resin |
Physikalische Form | Perlen |
Namenshinweis | Highly porous type, 0.5mmole/mL on poly(styrene-divinylbenzene) |
CAS | 74350-44-0 |
Geruch | Odorless |
Partikelgröße | 355 to 1180μm |
Menge | 1 kg |