Learn More
Diaion™ SK1B(Na), Ionenaustauschharz, 8 % quervernetzt, stark saurer Geltyp, 2.0 meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Wasserenthärtung, Metallrückgewinnung, Entwässerung von Lösungsmitteln, Aufreinigung von Aminosäuren
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046398.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Perlen | |
8% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.0meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm | |
1 kg |
Diaion™ SK1B (Na), ion exchange resin | |
Odorless | |
Braun |
RUO – Nur für Forschungszwecke