Learn More
Diaion™ UBK12(Na), Ionenaustauschharz, 12 % vernetzt, stark saurer Geltyp, 2.3 Meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific™
Enthärtung, Metallrückgewinnung, Aminosäuretrennung, Zuckerraffination
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046671.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Perlen | |
12% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.3meq/mL on PS-DVB | |
1 kg |
Diaion™ UBK12 (Na), ion exchange resin | |
600 to 700μm |