Learn More
Diaion™ WA20, Ionenaustauschharz, schwach poröser Grundtyp, 2.5 Meq/ml auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals
Entsäuerung, Lösungsmittelbehandlung, Raffination von Gelatine, Adsorption von Aldehyden
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046918.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Perlen | |
Weakly basic porous type, 2.5meq/mL on poly(styrene-divinylbenzene) | |
300 to 1180μm | |
Not miscible or difficult to mix in water. |
Diaion™ WA20, ion exchange resin | |
Amine-like | |
1 kg |
RUO – Nur für Forschungszwecke