Learn More
Gilson™ Diamond™ Sterlipack™ sterile Pipettenspitzen
Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labor dank Chargennummer auf jeder Packung und jedem Gestell. Gilson™ Diamant™ Sterlipack™ Sterile Pipettenspitzen sind sterilisiert oder autoklavierbar erhältlich.
101.00 € - 110.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Pipettenspitze |
---|---|
Sterilität | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
Reinigungsnachweise | Frei von DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen und Spurenmetallen |
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10307712
|
Gilson™
F161330 |
D200 | 2 bis 200 μl |
101.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10123002
|
Gilson™
F161340 |
D1000 | 100 bis 1000 μl |
110.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Spitzen entsprechen der CE IVD-Richtlinie
- Farbkodiert zur Volumenerkennung auf einen Blick
- Die sterilisierten Spitzen sind garantiert frei von DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
- Vorsterilisierte Spitzen sind in Kunststoff in Medizinproduktqualität verpackt
- Gammabestrahlt
- Nicht sterile Spitzen sind bei 121 °C für 20 Minuten bei 1 bar (feuchte Hitze) autoklavierbar
Spezifikation
Pipettenspitze | |
Autoklavierbar | |
Frei von DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen und Spurenmetallen | |
Universal | |
400 Pk. | |
Ja | |
Polypropylen |
Ja | |
CE, IVD | |
Umgang mit Flüssigkeiten, Medizin-, Pharma- und Lebensmittelbranche, in verschiedenen Bereichen und Anwendungen wie PCR, Molekularbiologie oder Zelltechnologie | |
Box | |
Pipet Tips | |
Diamond™ Sterlipack™ |