Learn More
Kieselgur, kalziniert, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15667810
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
Dinatriumcarbonat
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
Dinatriumcarbonat
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Pulver, geeignet für die meisten Filtrationen
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kieselgur, kalziniert
Menge 1 kg
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten