Learn More
Diatrizoesäuredihydrat, 98,87%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494732 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11494732 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11494732 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219150110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diatrizoic acid dihydrate
CAS 50978-11-5
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.9887
Summenformel C11H13I3N2O6
Menge 10 g
Synonym diatrizoic acid dihydrate, amidotrizoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, dsstox_cid_28886, dsstox_rid_83154, dsstox_gsid_48960, 2,4,6-triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid dihydrate, 3,5-bis acetylamino-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid-water 1/2, amidotrizoic acid ban:jan
InChI-Schlüssel JHQKUXXJPHSPOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)O)I)NC(=O)C)I.O.O
IUPAC-Name 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 649.946
PubChem CID 12598086
ChEBI CHEBI:59733
Formelmasse 649.95
Physikalische Form Pulver