Learn More
Diaveridinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30356687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356687 10 mg 10 Milligramm
30356028 1 g 1 Gramm
30365624 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30356687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD12013510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2507-23-5
Summenformel C13H16N4O2 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 296.75
Synonym 5-[(3,4-Dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine Hydrochloride
IUPAC-Name 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diaveridine Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16N4O2.ClH/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14;/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17);1H
Formelmasse 296.104