Learn More
Dibenzolsulfonamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417058 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15417058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60569.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzenesulfonamide
CAS 2618-96-4
Schmelzpunkt 150°C
Summenformel C12H11NO4S2
MDL-Nummer MFCD00025019
Menge 250 mg
Synonym dibenzenesulfonimide, benzenesulfonamide, n-phenylsulfonyl, dibenzenesulfonamide, bis phenylsulfonyl amine, n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, dibenzolsulfimid, dibenzolsulfimide, diphenylsulfonimide, benzenesulfonic acid imide, n-benzenesulfonyl benzenesulfonamide
InChI-Schlüssel OVQABVAKPIYHIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name N-(benzolsulfonyl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 297.343
PubChem CID 75671
Formelmasse 297.35
Reinheit (%) 95%