missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibenzo[b,d]thiophene 5-oxide, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31032139
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31032139 5 g
31030876 100 g
31021267 250 mg
31020940 1 g
31020902 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31032139 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1241675g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Consulta la politica di reso

Specifica

Chemischer Name oder Material Dibenzo[b,d]thiophene 5-oxide
CAS 1013-23-6
Summenformel C12H8OS
MDL-Nummer MFCD00046902
Menge 5 g
SMILES O=S1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Molekulargewicht (g/mol) 200.26
Reinheit (%) 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.