Learn More
Dibenzosuberon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364519 25 g 25 Gramm
11374519 100 g 100 Gramm
11448337 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18405.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1210-35-1 | C15H12O | 208.26 g/mol
Dibenzosuberone is a potential antidepressant compound. It is used in the synthesis of amitriptyline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibenzosuberon ist eine potenzielle antidepressive Verbindung Es wird bei der Synthese von Amitriptylin verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.03 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1210-35-1
Summenformel C15H12O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00003587
InChI-Schlüssel BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
PubChem CID 14589
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzosuberone
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Dichte 1.156
Siedepunkt 147°C to 149°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 200°C (392°F)
Brechungsindex 1.634
Menge 25 g
Beilstein 1454355
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.03g/L at 20°C).
IUPAC-Name 5,6-Dihydrodibenzo[2,1-b]
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%