Learn More
Dibenzosuberon, TRC
Artikelnummer. 30133356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133356 100 mg 100 Milligramm
30003787 5 g 5 Gramm
30003961 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416940100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1210-35-1
Summenformel C15 H12 O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzosuberone
IUPAC-Name 5,6-Dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-eins
SMILES O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzosuberone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Formelmasse 208.0888
Reinheit (%) >95%