Learn More
Dibenzothiophen, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 112542500
Weitere Details : CAS : 132-65-0 Netto-Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 250g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
132-65-0 | |
184.26 | |
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N | |
3023 | |
Dibenzothiophen |
C12H8S | |
MFCD00004969 | |
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene | |
CHEBI:23681 | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2 |
Spezifikation
Dibenzothiophene | |
Authentic | |
332°C to 333°C | |
97°C to 100°C | |
132-65-0 | |
C12H8S | |
17,72 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2 | |
184.26 | |
CHEBI:23681 | |
Kristallines Pulver und/oder Brocken |
170°C | |
Kunststoffflasche | |
Grau-Grün bis Weiß | |
250g | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00004969 | |
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene | |
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N | |
Dibenzothiophen | |
3023 | |
184.26 | |
98% |