Learn More
Dibenzoylperoxid, 75 %, Restwasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-64202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10236460 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10712641 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10702641 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10236460
Marke: Thermo Scientific Acros 211780050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-36-0 , 7732-18-5
Summenformel C14H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 242.23
MDL-Nummer MFCD00003071
InChI-Schlüssel OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
PubChem CID 7187
ChEBI CHEBI:82405
IUPAC-Name Benzoylbenzolcarboperoxoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Dibenzoyl peroxide
Namenshinweis 75%, remainder water
Schmelzpunkt 104.0°C to 106.0°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5CO)2O2
Menge 5 g
Beilstein 09, 179
Fieser 01,196; 04,122; 05,182; 06,160; 07,89; 12,157; 15,146; 17,367
Merck Index 15, 1119
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,soluble in benzene,chloroform,ether and acetone,1g/40 mL carbon disulfide,1g/40 mL olive oil
Formelmasse 242.23
Reinheit (%) 75%
Physikalische Form Feuchtes Granulatpulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dibenzoyl peroxide, 75%, remainder water
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Organisches Peroxid Typ C & D
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.