Learn More
Benzoylperoxid, 97 % (Trockengewicht), nass mit 25 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327956 250 g 250 Gramm
11317956 50 g 50 Gramm
11337956 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13174.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.96 €
    39.65 € / 250 Gramm
    Sparen 9.31 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
Benzoyl peroxide is widely utilized as a radical initiator to induce polymerizations. It finds applications for acne treatment, for bleaching flour, hair and teeth and for cross-linking polyester resins. It also has major applications in antiseptic and bleaching properties. It serves as a catalyst for polyester thermoset resins and as a hardener to start the polymerization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoylperoxid ist ein gängiger Radikalstarter für die Induktion von Polymerisationen. Es findet Anwendung in der Aknebehandlung, im Bleichen von Mehl, Haaren und Zähnen sowie in der Quervernetzung von Polyesterharzen. Es findet auch breite Anwendung in antiseptischen und bleichenden Mitteln. Es dient als Katalysator für Polyester-Duroplast-Harze und als Härter, um den Polymerisationsprozess zu starten.
Löslichkeit
Löslich in Ether und Chloroform. Leicht löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-36-0
Summenformel C14H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 242.23
MDL-Nummer MFCD00003071
InChI-Schlüssel OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
PubChem CID 7187
ChEBI CHEBI:82405
IUPAC-Name Benzoylbenzolcarboperoxoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl peroxide
Hinweise zum Prozentgehalt (Trocken wt.), nass mit25 % Wasser
Menge 250 g
UN-Nummer UN3104
Beilstein 984320
Merck Index 14,1116
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and chloroform. Slightlysoluble in ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 242.23
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzoyl peroxide, wet with 25% water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Organisches Peroxid Typ C & D
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P410-Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P411+P235-Bei Temperaturen nicht über 30°C/86°F aufbewahren Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.