Learn More
Benzoylperoxid, 97 % (Trockengewicht), nass mit 25 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzoyl peroxide is widely utilized as a radical initiator to induce polymerizations. It finds applications for acne treatment, for bleaching flour, hair and teeth and for cross-linking polyester resins. It also has major applications in antiseptic and bleaching properties. It serves as a catalyst for polyester thermoset resins and as a hardener to start the polymerization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzoylperoxid ist ein gängiger Radikalstarter für die Induktion von Polymerisationen. Es findet Anwendung in der Aknebehandlung, im Bleichen von Mehl, Haaren und Zähnen sowie in der Quervernetzung von Polyesterharzen. Es findet auch breite Anwendung in antiseptischen und bleichenden Mitteln. Es dient als Katalysator für Polyester-Duroplast-Harze und als Härter, um den Polymerisationsprozess zu starten.
Löslichkeit
Löslich in Ether und Chloroform. Leicht löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen und Metallen.
Spécification
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Benzoyl peroxide |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Trocken wt.), nass mit25 % Wasser |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN3104 |
| Beilstein | 984320 |
| Merck Index | 14,1116 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether and chloroform. Slightlysoluble in ethanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 242.23 |
| Reinheit (%) | 97% |
Safety and Handling
- Dibenzoyl peroxide, wet with 25% water
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Organisches Peroxid Typ C & D
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Dibenzoyl peroxide