Learn More
Dibenzyl 5-Aminoisophthalat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046504
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11323626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14629.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152699-63-3
Summenformel C22H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 361.397
MDL-Nummer MFCD03093065
InChI-Schlüssel VDJWRMQQXQBYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl 5-aminoisophthalate, 1,3-dibenzyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, acmc-20alb1, 3,5-dibenzyloxycarbonylaniline, 3,5-dibenzyloxycarbonyl-aniline, 5-amino-isophthalic acid dibenzyl ester, phenylmethyl 5-amino-3-benzyloxycarbonyl benzoate, 1,3-benzenedicarboxylicacid, 5-amino-, 1,3-bis phenylmethyl ester
PubChem CID 7023592
IUPAC-Name Dibenzyl5-Aminobenzol-1,3-Dicarboxylat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC(=CC(=C2)N)C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl 5-aminoisophthalate
Schmelzpunkt 116°C to 118°C
Menge 1 g
Beilstein 744276
Formelmasse 361.4
Reinheit (%) 96%