Learn More
Dibenzylether, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488367 500 g 500 Gramm
11354519 250 g 250 Gramm
11498367 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11488367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18447.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198.265 g/mol
Benzyl ether is used as an effective GFP friendly tissue clearing medium for mouse brains. It is also used in a study to develop a detailed protocol for performing 3D imaging of solvent-cleared organs and its application to various microscopy techniques. It is also employed as a plasticizer for nitrocellulose and synthetic rubber, a solvent in perfumery, and a flavoring agent in chewing gums and baked goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylether wird als effektives GFP-freundliches Gewebereinigungsmedium für Maus-Hirne verwendet. Es wird auch in einer Studie verwendet, um ein detailliertes Protokoll für die 3D-Bildgebung lösungsmittelfreier Organe und deren Anwendung auf verschiedene Mikroskopietechniken zu entwickeln. Es wird auch als Weichmacher für Nitrocellulose und Synthetikkautschuk, als Lösungsmittel in der Parfümerie und als Aromastoff in Kaugummis und Backwaren eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Mischbar mit Ethanol, Ether, Chloroform und Aceton.
Hinweise
Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-50-4
Summenformel C14H14O
Molekulargewicht (g/mol) 198.265
MDL-Nummer MFCD00004780
InChI-Schlüssel MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
PubChem CID 7657
ChEBI CHEBI:87411
IUPAC-Name Phenylmethoxymethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl ether
Schmelzpunkt 3°C to 4°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 298°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Brechungsindex 1.562
Menge 500 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1911156
Merck Index 14,1132
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Miscible with ethanol,ether,chloroform and acetone.
Formelmasse 198.27
Reinheit (%) ≥98%