Learn More
Dibenzylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10294370 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10269213 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112612500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-49-1 | C14H15N | 197.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-49-1
Summenformel C14H15N
Molekulargewicht (g/mol) 197.28
MDL-Nummer MFCD00004770
InChI-Schlüssel BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6
PubChem CID 7656
SMILES C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzylamine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -26°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 300°C
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CH2)2NH
Brechungsindex 1.5740 to 1.576
Menge 250 mL
Beilstein 12, 1035
Merck Index 15, 3016
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene and chloroform,reacts with organic and inorganic acids
IUPAC-Name N-benzyl-1-phenylmethanamin
Formelmasse 197.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.