Learn More
Dibrom-bis-(triphenylphosphin)nickel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399837
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399837 25 g 25 Gramm
11309847 1 g 1 Gramm
11319847 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042192.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Als Polymerisationskatalysator
Als Polymerisationskatalysator
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14126-37-5
Summenformel C36H30Br2NiP2
Molekulargewicht (g/mol) 743.09
MDL-Nummer MFCD00015865
InChI-Schlüssel QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nibr2 pph3 2, dibromobis triphenylphosphine nickel ii, bis triphenylphosphine nickel ii bromide, dibromobis triphenylphosphine nickel, dibromonickel; bis triphenylphosphine, bis triphenylphosphine dibromonickel ii
PubChem CID 11050914
IUPAC-Name dibromonickel; bis(triphenylphosphane)
SMILES Br[Ni]Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Schmelzpunkt 219°C to 223°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Formelmasse 743.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
RUO– Nur für Forschungszwecke