Learn More
MedChemExpress Dibutyl phthalate
Artikelnummer. 16445467
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16445467 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16445467 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYY0304
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dibutyl phthalate is a commonly used plasticizer commonly found in some food packaging materials, personal care products, and the coating of oral medications. May cause toxicity and adverse neurobehavioral effects.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 278.34 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 84-74-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.07%
Löslichkeit Ethanol : ≥ 50 mg/mL (179.64 mM)
Menge 50 mg