Learn More
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]Palladium(II), Pd 14.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476655
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476655 1 g 1 Gramm
15486655 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476655 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044977.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 205319-06-8 | C36H28Cl2OP2Pd | 715.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205319-06-8
Summenformel C36H28Cl2OP2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 715.89
MDL-Nummer MFCD09953446
InChI-Schlüssel QZIOEBWDZNUTLZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii, dichloro bis 2-diphenylphosphino phenyl ether palladium ii, bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii dichloride, dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii , pd, oxydi 2,1-phenylene bis diphenylphosphane-dichloropalladium 1/1, palladium chloride; 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
PubChem CID 11377567
IUPAC-Name dichloropalladiumbis(ylium); {2-[2-(diphenylphosphanyl)phenoxy]phenyl}diphenylphosphane
SMILES Cl[Pd++]Cl.O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro[bis (diphenylphosphinophenyl)ether]palladium (II)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 715.88
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,8%