missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichlorobenzene-1.2 D4 99.00% D, Eurisotop

Artikelnummer. 17237456
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Dichlorobenzene-1; CAS: 2199-69-1; Deuterium (D): 99.00% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17237456 Dichlorobenzene-1; CAS: 2199-69-1; Deuterium (D): 99.00% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17237456 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D220FD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Synonym: 1,2-Dichlorobenzene-d4, Tetradeutero-1,2-dichlorobenzene

1,2-Dichlorobenzene D4

  • Isotopic Enrichment: 98.00% D
  • Quantity: 5 mL
  • Water Content: water <0.01%

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1.2-Dichlorobenzene D4
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.00% D
Menge 5 mL
CAS 2199-69-1
Siedepunkt 178 to 180°C
Summenformel C6H4Cl2
Synonym 1,2-Dichlorobenzene-d4, Tetradeutero-1,2-dichlorobenzene
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
IUPAC-Name dichloro(²H₄)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 151.02
Güte Research Grade
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.