Learn More
Dichlorobis(pyridine)palladium(II), 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30775459
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30775459 1 g
30770290 250 mg
30768288 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30775459 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1243341g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorobis(pyridine)palladium(II)
CAS 14872-20-9
Summenformel C10H10Cl2N2Pd
MDL-Nummer MFCD00792248
Menge 1 g
SMILES Cl[Pd]Cl.N1=CC=CC=C1.N2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 335.53
Reinheit (%) 98%