Learn More
Dichlormethan, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse u. Anal. polyaromat. Kohlenw., mit Amylen stab., Thermo Scientific Chemicals
70.59 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
für die Rückstandsanalyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloromethane |
Schmelzpunkt | -97.0°C |
Extinktion | 0.5 max. at 235nm, 0.108 max. at 240nm, 0.009 max. at 260nm |
Azidität | 0.001% max. (HCl) |
Aussehen | Clear liquid |
Dichte | 1.3250g/mL |
Siedepunkt | 39.0°C to 40.0°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Glasflasche |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |