Learn More
Dichlormethan, ACS-Reagenz, enthält 40 bis 150 Amylen als Stabilisator, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7112029
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
10 l
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Glass Bottle
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
Dichlormethan
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
Dichlormethan
ClCCl
ACS-Reagenz, enthält 40 bis 150 Amylen als Stabilisator, ≥ 99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Schmelzpunkt -97 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, enthält 40-150-Amylen als Stabilisator, ≥99.5 %
CAS Min. % ≥99.0000%
CAS Max. % ≥99.0000%
Strukturformel CH2Cl2
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) >99.5%
Güte ACS-Reagenz
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 39 °C bis 41 °C
Menge 1 l
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0.02 %