Learn More
Dichlor-methyl-vinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436336
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436336 100 g 100 Gramm
11394509 10 g 10 Gramm
11446336 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23119.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 124-70-9 | C3H6Cl2Si | 141.066 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-70-9
Summenformel C3H6Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 141.066
MDL-Nummer MFCD00000492
InChI-Schlüssel YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
PubChem CID 31299
IUPAC-Name Dichlor-Ethenyl-Methylsilan
SMILES C[Si](C=C)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 92°C to 93°C
Chemischer Name oder Material Dichloromethylvinylsilane
Schmelzpunkt -78°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2985
Beilstein 1740822
Flammpunkt 4°C (39°F)
Formelmasse 141.07
Reinheit (%) 97%
Geruch Acrid