Learn More
Dichlorphenylsilan, 96 %
Artikelnummer. 11366916
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366916 25 g 25 Gramm
11356916 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04371.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1631-84-1 | C6H5Cl2Si | 176.09 g/mol
Dichlorophenylsilane is used as the intermediates of OLED,pharmaceuticals, cosmetics. It is also used as reduction reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlorphenylsilan wird als Zwischenprodukt von OLED, Pharmazeutika und Kosmetika verwendet. Es wird auch als Reduktionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Inkompatible Materialien sind Basen, Feuchtigkeit und Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1631-84-1
Summenformel C6H5Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 176.09
MDL-Nummer MFCD00039296
InChI-Schlüssel XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
PubChem CID 6327324
SMILES Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 181°C
Chemischer Name oder Material Dichlorophenylsilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN2986
Beilstein 2433865
Flammpunkt 48°C (118°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
IUPAC-Name Dichlor(phenyl)silyl
Formelmasse 177.11
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.523
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.212