Learn More
Dichlortriphenylphosphoran, TRC
Artikelnummer. 30379024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30379024 10 g
30378520 5 g
30381819 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43684010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2526-64-9
Summenformel C18H15Cl2P
Molekulargewicht (g/mol) 333.19
Synonym Triphenylphosphine Dichloride
SMILES ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorotriphenylphosphorane
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formelmasse 332.0288