Learn More
Dichlorotris(Triphenylphosphin)Ruthenium(II), Premion™ , 99.95 % (Metallbasis), Ru 10.2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11385998 1 g 1 Gramm
11375998 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010504.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15529-49-4 | C54H45Cl2P3Ru | 958.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15529-49-4
Summenformel C54H45Cl2P3Ru
Molekulargewicht (g/mol) 958.85
MDL-Nummer MFCD00013077
InChI-Schlüssel KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
PubChem CID 11007548
IUPAC-Name Dichlorruthenium;triphenylphosphan
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Schmelzpunkt 132°C to 134°C
Farbe Braun bis Schwarz
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble (with dissociation) in acetone, alcohol, chloroform, ethyl acetate, and toluene
Formelmasse 958.86
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RU 10,2% min
Physikalische Form Kristallpulver