Learn More
Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II), 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II) |
| CAS | 15529-49-4 |
| Summenformel | C54H45Cl2P3Ru |
| MDL-Nummer | MFCD00013077 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | [Cl-][Ru+2]([Cl-])([P](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)([P](C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)[P](C7=CC=CC=C7)(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 958.83 |
| Reinheit (%) | 97% |