Learn More
Dicumylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10123051 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10123051 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10536821 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10123051 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 349881000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80-43-3 | C18H22O2 | 270.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-43-3
Summenformel C18H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.37
MDL-Nummer MFCD00036227
InChI-Schlüssel XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
PubChem CID 6641
IUPAC-Name 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Dicumyl peroxide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 38.0°C to 41.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [C6H5C(CH3)2]2O2
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 270.37
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dicumyl peroxide
Signal Word
  • Achtung||Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Organisches Peroxid Typ E & F
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.