Learn More
Dicumylperoxid, TRC
Artikelnummer. 30137013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137013 10 g 10 Gramm
30134082 5 g 5 Gramm
18060630 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137013 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43601310G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-43-3
Summenformel C18H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.37
Synonym Bis(1-methyl-1-phenylethyl) Peroxide, 14S-F1, 40B, ACEOX DCP, Active Dicumyl Peroxide, Akroform DC 40EPR, BC-FF, Bis(2-phenyl-2-propyl) Peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) Peroxide, C 3, C 3 (crosslinking agent), Cumene Peroxide;Cumyl Peroxide, D 100480, D 40C, DCP, DCP 40, DCP 40C, DCP 40KE, DCP 95R;DCP 98, DCP 99, Di-Cup, Di-Cup 40, Di-Cup 40A, Di-Cup 40C, Di-Cup 40HAF;Di-Cup 40KE, Di-Cup 40KE-U, Di-Cup 40KEU, Di-Cup 60, Di-Cup 90, Di-Cup R, Di-Cup T, Di-alpha-cumyl peroxide, Dicumene hydroperoxide, Dicumenyl peroxide;Dicumyl peroxide, Dicup 4OKE, Diisopropylbenzene peroxide, E-DCP 40P, F 40, F 40 (crosslinking agent), F 40P, Interox DCUP 1, Interox DCUP 40G, Isopropylbenzene peroxide, Kayacumyl D, Kayacumyl D 40C, Kayacumyl D 40K;Kayacumyl D 40MB, Kayacumyl D 40MB-S, Kayacumyl DCP, Kayacumyl DCP 40C;LX 500, Luperco 500-40C;
IUPAC-Name 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicumyl Peroxide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
Formelmasse 270.162