Learn More
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)Phosphin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486846 500 mg 500 Milligramm
15476846 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61914.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303111-96-8
Summenformel C27H45P
Molekulargewicht (g/mol) 400.63
MDL-Nummer MFCD11656073
InChI-Schlüssel DTSPXGRQYHLKLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexyl 2,4,6-triisopropylphenyl phosphine, 2,4,6 tri-isopropyl phenyl di-cyclohexylphosphine, 2,4,6-tri-isopropyl phenyl di-cyclohexylphosphine, dicyclohexyl 2,4,6-tris 1-methylethyl phenyl phosphine, dicyclohexyl 2,4,6-triisopropylphenyl phosphane, acmc-1ajbl, 2,4,6 triisopropyl phenyl dicyclohexylphosphine, 1,3,5-triisopropyl-2-dicyclohexylphosphino benzene, dicyclohexyl 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl phosphane
PubChem CID 9801140
IUPAC-Name dicyclohexyl-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phosphan
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(P(C2CCCCC2)C2CCCCC2)C(=C1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 400.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest