Learn More
Dicyclohexyl phthalate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31444537
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31444537 25 g
31440501 100 g
31438517 1 kg
31434521 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31444537 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12441925g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexyl phthalate
CAS 84-61-7
Summenformel C20H26O4
MDL-Nummer MFCD00003849
Menge 25 g
SMILES O=C(OC1CCCCC1)C2=CC=CC=C2C(OC3CCCCC3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 330.42
Reinheit (%) 95%