Learn More
Dicyclohexylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10549043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10549043 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10433433 5 g Glasflasche 5 Gramm
10260313 250 g Glasflasche 250 Gramm
10187972 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10549043 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 375050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-61-7
Summenformel C20H26O4
Molekulargewicht (g/mol) 330.42
MDL-Nummer MFCD00003849
InChI-Schlüssel VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
PubChem CID 6777
ChEBI CHEBI:34693
IUPAC-Name Dicyclohexylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexyl phthalate
Schmelzpunkt 63.0°C
Farbe Weiß
Dichte 207g/mL
Siedepunkt 200.0°C to 235.0°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 207°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 330.42
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dicyclohexyl phthalate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.