Learn More
Dicyclopentanylmethylacrylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482737
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15482737 100 g 100 Gramm
15462737 5 g 5 Gramm
15472737 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15482737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046652.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 93962-84-6 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93962-84-6
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.312
MDL-Nummer MFCD22380704
InChI-Schlüssel PMPNHSZLJPXGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym octahydro-4,7-methano-1h-indenyl methyl acrylate, acmc-20mslm, tricyclo 5.2.1.0 2 ,? decan-3-ylmethyl prop-2-enoate
PubChem CID 22051805
SMILES C=CC(=O)OCC1CCC2C1C3CCC2C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclopentanylmethyl acrylate
Farbe Gelb
Menge 100 g
Formelmasse 220.31
Physikalische Form Flüssigkeit