Learn More
Didesmethyl-Erlotinib-Hydrochloridsalz, TRC
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Didesmethyl Erlotinib Hydrochloride Salt |
| CAS | 183320-12-9 |
| Summenformel | C20 H19 N3 O4 . Cl H |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Ethanol, 2-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6-(2-hydroxyethoxy)-7-quinazolinyl]oxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanol, 2,2'-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis-, monohydrochloride (9CI), 2,2'-[[4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis[ethanol] hydrochloride, CP 373943 HCl, Didesmethyl Erlotinib hydrochloride, Didesmethylerlotinib hydrochloride, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-hydroxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H19N3O4.ClH/c1-2-14-4-3-5-15(10-14)23-20-16-11-18(26-8-6-24)19(27-9-7-25)12-17(16)21-13-22-20;/h1,3-5,10-13,24-25H,6-9H2,(H,21,22,23);1H |
| SMILES | Cl.OCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCO |
| IUPAC-Name | 2-[4-(3-Ethynylanilino)-7-(2-Hydroxyethoxy)Quinazolin-6-yl]oxyethanol; Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 401.84 |
| Formelmasse | 401.1142 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?