Learn More
Didox, MedChemExpress
Product Code. 16477758
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
16477758 10 mg -
16473727 50 mg 50 Milligramm
16437616 100 mg 100 Milligramm
16410228 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16477758 Supplier Medchem Express Supplier No. HY19387
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Didox (NSC-324360) is a synthetic ribonucleotide reductase (RR) inhibitor.
Didox (NSC-324360) is a synthetic ribonucleotide reductase (RR) inhibitor.
Specifications
Chemischer Name oder Material Didox
CAS 69839-83-4
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H7NO4
Menge 10 mg
Synonym NSC-324360
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (591.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 169.13
Formelmasse 169.13
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death