missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Diethoxy(methyl)(phenyl)silane |
| CAS | 775-56-4 |
| Summenformel | C11H18O2Si |
| MDL-Nummer | MFCD00048541 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | C[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 210.34 |
| Reinheit (%) | 95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?