Learn More
Diethoxydiphenylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475826 50 g 50 Gramm
11465826 10 g 10 Gramm
11485826 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22204.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2553-19-7 | C16H20O2Si | 272.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2553-19-7
Summenformel C16H20O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 272.42
MDL-Nummer MFCD00015126
InChI-Schlüssel ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldiethoxysilane, silane, diethoxydiphenyl, diethoxy diphenyl silane, benzene, 1,1'-diethoxysilylene bis, acmc-1cmgu, diethoxy-di phenyl silane, diethoxydiphenylsilane, zznqqqwfkktosd-uhfffaoysa
PubChem CID 75705
IUPAC-Name Dieethoxy(diphenyl)silan
SMILES CCO[Si](OCC)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 166°C to 168°C (15mmHg)
Chemischer Name oder Material Diethoxydiphenylsilane
Menge 50 g
Beilstein 2281302
Flammpunkt 175°C (347°F)
Formelmasse 272.42
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.5255
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.033