Learn More
Diethoxydiphenylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485826 250 g 250 Gramm
11465826 10 g 10 Gramm
11475826 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22204.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2553-19-7 | C16H20O2Si | 272.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2553-19-7
Summenformel C16H20O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 272.42
MDL-Nummer MFCD00015126
InChI-Schlüssel ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldiethoxysilane, silane, diethoxydiphenyl, diethoxy diphenyl silane, benzene, 1,1'-diethoxysilylene bis, acmc-1cmgu, diethoxy-di phenyl silane, diethoxydiphenylsilane, zznqqqwfkktosd-uhfffaoysa
PubChem CID 75705
IUPAC-Name Dieethoxy(diphenyl)silan
SMILES CCO[Si](OCC)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 166°C to 168°C (15mmHg)
Chemischer Name oder Material Diethoxydiphenylsilane
Menge 250 g
Flammpunkt 175°C (347°F)
Brechungsindex 1.5255
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.033
Beilstein 2281302
Formelmasse 272.42
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.