missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethoxymethylvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11349055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349055 5 g 5 Gramm
11359055 25 g 25 Gramm
11369055 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11349055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14224.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5507-44-8 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5507-44-8
Summenformel C7H16O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 160.288
MDL-Nummer MFCD00009067
InChI-Schlüssel MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxy methyl vinyl silane, methylvinyldiethoxysilane, silane, ethenyldiethoxymethyl, vinylmethyldiethoxysilane, diethoxy methyl vinylsilane, silane, diethoxymethylvinyl, vinyldiethoxymethylsilane, vinylmethyldiathoxysilan, diethoxymethylvinyl silane, diethoxy-methyl-vinyl-silane
PubChem CID 79646
IUPAC-Name Ethenyl-Dieethoxy-Methylsilan
SMILES CCO[Si](C)(C=C)OCC

Spezifikation

Siedepunkt 133°C to 134°C
Chemischer Name oder Material Diethoxymethylvinylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 970124
Flammpunkt 17°C (62°F)
Formelmasse 160.29
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.4
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.858
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.