Learn More
Diethoxymethylvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369055 100 g 100 Gramm
11349055 5 g 5 Gramm
11359055 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14224.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5507-44-8 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5507-44-8
Summenformel C7H16O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 160.288
MDL-Nummer MFCD00009067
InChI-Schlüssel MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxy methyl vinyl silane, methylvinyldiethoxysilane, silane, ethenyldiethoxymethyl, vinylmethyldiethoxysilane, diethoxy methyl vinylsilane, silane, diethoxymethylvinyl, vinyldiethoxymethylsilane, vinylmethyldiathoxysilan, diethoxymethylvinyl silane, diethoxy-methyl-vinyl-silane
PubChem CID 79646
IUPAC-Name Ethenyl-Dieethoxy-Methylsilan
SMILES CCO[Si](C)(C=C)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 133°C to 134°C
Chemischer Name oder Material Diethoxymethylvinylsilane
Menge 100 g
Flammpunkt 17°C (62°F)
Brechungsindex 1.4
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.858
UN-Nummer UN1993
Beilstein 970124
Formelmasse 160.29
Reinheit (%) 97%