Learn More
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31447436
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31447436 100 g
31438849 5 g
31443447 1 g
31441012 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31447436 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD124561100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate
CAS 7598-61-0
Summenformel C10H23O5P
MDL-Nummer MFCD00009236
Menge 100 g
SMILES CCOC(OCC)CP(OCC)(OCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 254.26
Reinheit (%) 98%