missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30996867
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30996867 1 g
30991210 100 g
30989939 1 kg
30990985 25 g
30990990 500 g
30991211 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30996867 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1245851g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
CAS 5324-30-1
Summenformel C6H14BrO3P
MDL-Nummer MFCD00000239
Menge 1 g
SMILES BrCCP(OCC)(OCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 245.05
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.