Learn More
Diethylaminomalonat-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Diethyl aminomalonate hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate. Diethyl aminomalonate with formaldehyde generates an azomethine ylide which can undergo cycloadditions with 1,2-dipolarophiles to form pyrrolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl-Aminomalonat-Hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Diethyl-Aminomalonat mit Formaldehyd erzeugt ein Azomethinylid, das sich durch Cycloadditionen mit 1,2-Dipolarophilen zu Pyrrolidinen anlagern kann.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Diethyl-Aminomalonat-Hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Diethyl-Aminomalonat mit Formaldehyd erzeugt ein Azomethinylid, das sich durch Cycloadditionen mit 1,2-Dipolarophilen zu Pyrrolidinen anlagern kann.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl aminomalonate hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼165°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3568037 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 211.65 |
Reinheit (%) | 98% |